Learn More
Cyclopentadiényl de thallium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11301479
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34822-90-7
Numéro MDL MFCD00134141
Synonyme Thallium cyclopentadienide
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentadienylthallium
Point de fusion (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Numéro UN UN1707
Poids de la formule 269.47
Sensibilité Air Sensitive
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche