Learn More
Bromure de cyclohexyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10434025 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-85-0
Formule moléculaire C6H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 163.06
Numéro MDL MFCD00003819
Clé InChI AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexyl bromide, cyclohexane, bromo, 1-bromocyclohexane, unii-ya0ums4rny, bromo-cyclohexane, ya0ums4rny, cyclohexylbromide, bromocylcohexane, bromocyclohexane, ksc178g7n
CID PubChem 7960
Nom IUPAC bromocyclohexane
SMILES BrC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexyl bromide
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3300g/mL
Point d’ébullition 166.0°C to 167.0°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11Br
Indice de réfraction 1.4940 to 1.4960
Quantité 2.5 L
Beilstein 05, 24
Merck Index 15, 2723
Gravité spécifique 1.33
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 163.06
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide