Learn More
Macherey-Nagel™ Papier de test qualitatif Cyantesmo
Cyantesmo allows the quick and easy detection of hydrocyanic acid and cyanides in aqueous solutions and extracts.
Marque:  Macherey-Nagel™ 90604
56.20 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11346504
  • 57.65€ / 1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Cyantesmo allows the quick and easy detection of hydrocyanic acid and cyanides in aqueous solutions and extracts.
Papier test™ qualitatif pour ions
• Analyse par virage de couleur
• Papier test pour détermination qualitative de la présence d'ions
• Le papier change instantanément de couleur en présence de l'ion recherché si la concentration est supérieure à la limite de sensibilité
• Papier test™
• Inclus en boîte de 100 ou 200 languettes 20 x 70mm, rouleau longueur 5 m, 40 ou 50 feuillets.
Spécification
Spécification
Vert pâle à bleu
Pour la détection de l’acide cyanhydrique, Cyanures
Papier de test qualitatif
Papier
1Chaque
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • Cyantesmo
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane