Learn More
OHAUS™ Plateforme de culture
Plateforme de culture OHAUS™ conçue pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des portoirs pour tubes à essai.
Marque:  OHAUS™ 30400067
382.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15792479
  • 412.00€ / 1 pièce
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Une variété d’options de plateforme sont disponibles pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des portoirs pour tubes à essai
  • Les plateformes peuvent augmenter le volume d’espace utilisable pour les échantillons
  • Dans certains cas, il est possible d’empiler pour augmenter le débit et doubler la capacité d’échantillonnage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Plateforme de culture
24 in
45,7 x 61 cm
61,00 cm
45,70 cm
Tapis
Acier inoxydable
61,00 cm
24 in
18,00 in
Plate-forme de culture avec tapis, 46 x 61 cm