Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Streptococcus mutans ATCC® 25175™
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Marque:  Thermo Scientific™ R4607001
216.01 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12925733
  • 224.00€ / 5 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation du kit aérobique Culti-Loops, Réf. R4631000 ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
25175TM*
Streptococcus mutans
Organisme unique
CQ qualitatif
5 anses/boîte
Les Culti-Loops sont marquées CE.
Culti-Loops
Cocci
5 anses/boîte
NCTC 10449 [IFO 13955]
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot217542 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/02/2025 Catalog NumberR4607001
Numéro de lot168886 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/10/2024 Catalog NumberR4607001
Numéro de lot155715 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/08/2024 Catalog NumberR4607001
Numéro de lot478837 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2024 Catalog NumberR4607001
Numéro de lot116063 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/04/2024 Catalog NumberR4607001
Offres spéciales
Offres spéciales
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Streptococcus mutans ATCC® 25175™ > 5 boucles / boîte
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative, et les marques ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et utilisées sous licence.