Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Pseudomonas aeruginosa ATCC® 35032™
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Marque: Thermo Scientific™ R4607062
Description
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation du kit aérobique Culti-Loops, Réf. R4631000 ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
Spécification
35032TM* | |
Culti-Loops | |
Bacilles à gram-négatif | |
C118 |
Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 35032 | |
Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité | |
5 anses/boîte |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative, et les marques ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisées sous licence.