Learn More
Sartorius™ Balance de précision modèle MSU623S série Cubis™
Faites votre choix parmi des milliers d’options pour configurer cette balance afin de répondre aux besoins individuels et d’obtenir la solution optimale pour une intégration dans le processus de pesée. Les balances de précision Sartorius™ série Cubis™ modèle MSU623S peuvent facilement s’intégrer dans vos flux de travaux individuels.
Marque:  Sartorius™ MSU4202S-0CE-D0
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10565200
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Balance de laboratoire Cubis
• Le système modulaire de la série Cubis se base sur différents types d'unités d'affichage et de commande (MSE, MSU ou MSA), de modules de pesage et de paravents (manuel ou motorisé)
• Ce système permet d'être toujours au top de la technologie sans avoir à investir dans un nouvel appareil:
• Possibilité d'échanger ou de compléter les modules
• Développement rapide de modules supplémentaires
• L'unité d'affichage MSE dispose d'un grand écran LCD à fort contraste, guide utilisateur facile à comprendre avec des textes courts, touches clairement agencées pour le déclenchement précis des fonctions
• Cubis est la première balance de laboratoire à compenser l'erreur provoquée par une charge excentrée posée sur le plateau de pesée grâce à son système Q-Pan
• Il offre à l'utilisateur deux avantages à la fois: la réduction significative de l'erreur due à la charge excentrée et par conséquent, la possibilité d'utiliser de plus grands plateaux de pesée
• Système APC (Advanced Pharma Compliance) et conformité aux BPL: procès verbal d'impression complet et configurable, calibrage et ajustage isoCAL entièrement automatique, connectivité maximale via port USB/RS232. (port éthernet
• Supplémentaire sur modèle MSU/MSA)
• Applications disponibles sur modèle MSE: commutation d'unités, fonction Sqmin pour le poids minimal de l'échantillon selon l'USP, fonction de calibrage et d'ajustage automatique isoCAL, détermination de la masse volumique (uniquement
• Méthode de la poussée hydrostatique), calcul, calcul de la valeur moyenne, formulation total net, pesée en pourcentage, comptage
• Unité d'affichage et de commande séparable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ISO ; FDA / USP ; GxP ; Vérifié
30 mg
High-resolution Black and White, 5.7 in. Monochrom
Kilogrammes
Certifications
Assisté
≤1 sec.
MSU4202S
≤7 mg
5°C à 40°C
Balance de précision
193 mm
172 mm
191 mm
100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5%
7 w
50/60 Hz
RS-232 25 broches / Bluetooth / RS-232 9 broches, port PS compris
4,2 kg
10 mg
Cubis™ now covers the entire range from the
IP 54
≤20 mg
10 g
Carré
0,8 s
2000 g
191 x 193 x 172 mm
206 mm
172 mm
206 mm
100/240 V
1 A
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Voir les accessoires