Learn More
CSNK2A2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène CSNK2A2
Concentration 0.25 mg/mL
Applications Immunoprecipitation, Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16877093
Afficher les documents
Proteintech
10606-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16867093
Afficher les documents
Proteintech
10606-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Casein kinase II (CK2) is a constitutively active, ubiquitously expressed serine/threonine protein kinase that is thought to have a regulatory function in cell proliferation, cell differentiation and apoptosis. CK2 functions as a tetrameric complex consisting of two regulatory beta-subunits and two catalytic units (alpha and alpha′) in a homomeric or heteromeric conformation. Whilst the alpha- and alpha′-subunits are catalytically identical, proteins that regulate CK2, such as cdc2 and Hsp90, preferentially bind to the alpha and not the alpha′-subunit. CK2 can phosphorylate a number of key intracellular signaling proteins implicated in tumor suppression (p53 and PTEN) and tumorigenesis (myc, jun, NF-kappaB). CK2 is also thought to influence Wnt signaling via beta-catenin phosphorylation and the PI 3-K signaling pathway via the phosphorylation of Akt.
Spécification
Spécification
CSNK2A2
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
P19784
1459
CSNK2A2 Fusion Protein Ag0877
Primary
-20°C
CSNK2A2
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Casein kinase II subunit alpha, CK II alpha, CK2A2, CSNK2A1, CSNK2A2
CSNK2A2
IgG
Antigen Affinity Chromatography