Learn More
Kartell™ Crystallization Vessel
Constructed of PTFE for good chemical, mechanical, and heat resistance. Kartell™ Crystallization Vessel is best suited for dissolutions and digestions with acids and corrosive agents.
Marca:  Kartell™ 0063900
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10162851
  • 44.45CHF / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-09-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Excellent chemical, mechanical and heat resistance
  • Can be used safely for continuous service from -270° C up to 250°C
  • Particularly suitable for dissolutions and digestions with acids and corrosive agents
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
White
100 mL
54.48mm
PTFE
64mm
Crystallization Vessel
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato