Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cristal violet, pur, indicateur
Violet de cristal, C25H30ClN3, numéro CAS-548-62-9, 90-94-8, violet de base 3, C.I.42555, violet de gentiane, 100 g, 13, 756, CHEBI:41688, 407,99, pur, danger, déclaration GHS H :Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.Nocif en cas d’ingestion.Provoque des lésions oculaires graves.Peut provoquer le cancer.
33.60€ - 283.00€
Specifications
Nom chimique ou matériau Crystal Violet
Point de fusion 215.0°C
Note relative au nom Indicator, Pure
CAS 548-62-9, 90-94-8
Formule moléculaire C25H30ClN3
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantité Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantité Price Quantity & Availability  
10646972
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Chemicals
212120250
25 g
33.60€
25g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10637884
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Chemicals
212121000
100 g
82.75€
100g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10177663
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Chemicals
212125000
500 g
283.00€
500g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Specifications
Specifications
Crystal Violet
Indicator, Pure
C25H30ClN3
13, 756
Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
[4-[bis[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure
11057
407.99
Flacon en verre
215.0°C
548-62-9, 90-94-8
MFCD00011750
15, 4430
Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform, 1 g/10 mL alcohol, 1 g/15 mL glycerin, practically insoluble in ether
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
407.986
CHEBI:41688
Pures
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut provoquer le cancer.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Avoid release to the environment.
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Do not eat, drink or smoke when using this product.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
Product Identifier
  • Crystal Violet
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: C.I. Basic violet 1,Michler's ketone