Learn More
Eppendorf™ CryoCube F570hw, Congélateur ultra basse température, 570 L, VIP, WC, DoLe, 5, (CH), CR, LN2 BU
GREENER_CHOICE
Eppendorf CryoCube F570 offre une combinaison coûts d'exploitation réduits et protection supérieure des échantillons. Avec une disposition à cinq compartiments et cinq portes intérieures permettant d'accéder facilement aux échantillons, la mousse de polyuréthane solide protège vos échantillons précieux.
Marque:  Eppendorf™ F571345137
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 17308623
  • 20612.12CHF / 1 pièce
Expédition estimée: 05-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Volume : 570 L (20,1 ft3), p. ex. jusqu'à 40 000 échantillons
  • Isolation efficace, composée de panneaux d'isolation traditionnels et de panneaux d'isolation sous vide, permet d'économiser de l'énergie
  • Le système de commande de compresseur efficace réduit les temps de fonctionnement pour une consommation d'énergie plus faible et augmente la longévité du congélateur
  • Le nouvel évent automatique situé sur la porte avant des modèles verticaux CryoCube améliore la consommation énergétique et permet un accès plus rapide aux échantillons
  • Interrupteur principal verrouillable pour empêcher les désactivations accidentelles.
  • Emplacement pour enregistreur de température pour la documentation des données
  • La poignée de porte ergonomique des modèles CryoCube fondée sur Eppendorf PhysioCare Concept™ nécessite moins de force et permet un accès plus facile
  • Modèles à refroidissement par air ou par eau pour une économie d'énergie supplémentaire
  • Intérieur en acier inoxydable pour un nettoyage facile pendant les cycles d'entretien et de dégivrage ; extérieur en acier peint par poudrage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
570 L
Droite
5
Oui
Oui
57,5 x 76,5 x 126,5 cm (22,6 x 30,1 x 49,8 po.)
7 A
230 V
R290 / R170
5
Panneaux d'isolation sous vide / mousse de polyuréthane
Interface classique
2
89.8 x 110.3 x 195.1 cm (35.4 x 43.4 x 76.8 in.)
Oui
CH
2 étages
25
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Voir les accessoires