Learn More
Thermo Scientific™ Gants cryogéniques - Longueur du poignet
Manipulez en toute sécurité les échantillons provenant d’un stockage ultra-faible et cryogénique grâce à ces gants cryogéniques qui offrent un niveau élevé de protection thermique.
Marque: Thermo Scientific™ 189574
591.33 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "27320" pour bénéficier de cette offre.
Description
Manipulez en toute sécurité les échantillons provenant d’un stockage ultra-faible et cryogénique grâce à ces gants cryogéniques qui offrent un niveau élevé de protection thermique.
- Confortables, légers, protection perméable à l’air
- Boucles à attache rapide latérales permettant de mettre et retirer les gants rapidement
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Longueur poignets | |
M | |
12 in |
Bleu | |
Manipulation d’échantillons à partir d’un stockage ultra-basse température et cryogénique | |
30,5 cm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.