Learn More
Thermo Scientific™ Gants cryogéniques - Longueur à mi-bras
Manipulez en toute sécurité les échantillons provenant d’un stockage ultra-faible et cryogénique grâce à ces gants cryogéniques qui offrent un niveau élevé de protection thermique.
265.32€ - 296.26€
Spécification
Description | Longueur mi-bras |
---|---|
Couleur | Bleu |
Hand | Spécifique |
À utiliser avec (application) | Manipulation d’échantillons à partir d’un stockage ultra-basse température et cryogénique |
Longueur (impériale) | 14 in |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15383194
|
Thermo Scientific™
189440 |
S |
265.32€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
14835061
|
Thermo Scientific™
189561 |
M |
290.45€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12763847
|
Thermo Scientific™
189562 |
L |
296.26€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15639316
|
Thermo Scientific™
189563 |
XL |
290.45€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
Manipulez en toute sécurité les échantillons provenant d’un stockage ultra-faible et cryogénique grâce à ces gants cryogéniques qui offrent un niveau élevé de protection thermique.
- Confortables, légers, protection perméable à l’air
- Boucles à attache rapide latérales permettant de mettre et retirer les gants rapidement
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Longueur mi-bras | |
Spécifique | |
14 in |
Bleu | |
Manipulation d’échantillons à partir d’un stockage ultra-basse température et cryogénique | |
35,6 cm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.