Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crocéine Scarlet 7B, > à une teneur en colorant de 70 %
CAS: 6226-76-2 | C24H18N4Na2O7S2
Marque: Thermo Scientific Chemicals J66876.06
62.39 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Quantité | 5g |
---|
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6226-76-2 | |
C24H18N4Na2O7S2 | |
Rouge acide 71 ; C.I.27165 |
Spécification
6226-76-2 | |
Powder | |
584.53 | |
C24H18N4Na2O7S2 | |
>70% dye content | |
Soluble dans l’eau |
Rouge | |
Poudre | |
181-188° | |
Crocéine Scarlet 7B | |
5g | |
Rouge acide 71 ; C.I.27165 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.