Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à sertir, ND20
Les bouchons pour flacons d’espace de tête sont disponibles en trois styles différents : standard, à dépressurisation et magnétique.
Marque:  DWK Life Sciences 225698
46.97 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24362" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16606882
  • 49.45€ / 100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 28-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
La qualité d’un joint à sertir dépend fortement de l’étalonnage approprié de la pince à sertir utilisée pour appliquer le bouchon sur le flacon. Un sertissage trop ou trop peu serré compromettra la qualité du joint. Pour obtenir de bons résultats, assurez-vous de recalibrer régulièrement votre pince à sertir et de vérifier la qualité du joint à chaque sertissage.
  • Les joints à dépressurisation sont caractérisés par des plaquettes et des lignes de coupe intégrées, ce qui permet de libérer la pression interne lorsqu’elle dépasse 3,0 ± 0,5 bar
  • Les joints magnétiques sont compatibles avec les échantillonneurs automatiques de transport magnétique
  • Conditionnés dans des sachets en PE à fermeture à glissière avec bande en feuille de métal déchirable pour garantir leur inviolabilité et permettre leur refermeture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
20 mm
20,7 mm
PharmaFix
Standard
Autoclavable
100
Avec opercule
Argent
Aluminium, butyle, PTFE, PharmaFix
Chromatographie en phase gazeuse (GC)
Shore A 55 ± 5
7,5 mm
2,3 mm
ND20