Learn More
CPEB3 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 12669-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16820514
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The CPEB3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CPEB3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The CPEB3 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
CPEB3
Polyclonal
Unconjugated
150 μL
22849
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
267 μg/mL
Rabbit
Primary
Human, Rat, Mouse