Learn More
Cole-Parmer™ Connecteur sanitaire CPC™, manchon PE, cycle unique
Conçu pour la fabrication de milieux, la récolte de cellules, l’alimentation de bioréacteurs, les installations de centrales pilotes, la production pharmaceutique et toute application nécessitant un sachet biodégradable flexible
Marque:  Cole-Parmer™ 31604-10
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15437373
  • 394.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-09-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Manchon jetable à usage unique.
  • Économisez du temps et de l’argent lors du nettoyage.
  • Permet d’éliminer les tronçons morts où les bactéries peuvent se développer.
  • Se connecte à la plupart des connecteurs de sachets biodégradables.
  • Les raccords à vapeur transformeront votre processus à vapeur en place (SEP) en rendant les connexions plus propres, plus rapides et plus faciles.
  • La conception de produits innovante permet un processus en une seule étape pour la stérilisation et le transfert de milieux tout en éliminant les points morts, en réduisant le nombre de connexions et en éliminant le besoin d’une hotte à flux laminaire.
  • Les embouts des raccords sont conformes aux normes de l’industrie pour les réacteurs biologiques et adaptés aux tailles les plus courantes de tubulures souples, ce qui accélère l’adaptation aux systèmes et procédés existants.
  • Le manchon détachable protège le raccord de l’actionnement avant que la stérilisation ne soit terminée.
  • Le matériau du corps en polysulfone et de la membrane en silicone répondent aux exigences de la norme USP classe VI et des essais physico-chimiques.
Spécification
Spécification
Couplage sanitaire avec cannelure
3/4 po
3/4 po
Connecteur sanitaire SIP 1/2 de dia. int. x 3/4 x 3/4 po, manchon PE, cycle unique
PSU
3/4 in
Rayons gamma ou vapeur en place (SEP)
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales