Learn More
Cole-Parmer™ Connecteur sanitaire CPC™, manchon PC, cycle unique
Conçu pour la fabrication de milieux, la récolte de cellules, l’alimentation de bioréacteurs, les installations de centrales pilotes, la production pharmaceutique et toute application nécessitant un sachet biodégradable flexible
226.00€ - 416.00€
Spécification
Description | Couplage sanitaire avec cannelure |
---|---|
Matériau | PSU |
Tuyau cannelé | 3/4 in |
Méthode de stérilisation | Autoclave, rayons gamma ou vapeur en place (SEP) |
Type de produit | Connecteur sanitaire, manchon en PC, connecteur cannelé à cycle unique, 1/2 po |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15477373
|
Cole-Parmer™
31604-18 |
3/4 po |
416.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
15497373
|
Cole-Parmer™
31604-22 |
3/4 po x 1-1/2 po | ||||||||
Description
- Manchon jetable à usage unique.
- Économisez du temps et de l’argent lors du nettoyage.
- Permet d’éliminer les tronçons morts où les bactéries peuvent se développer.
- Se connecte à la plupart des connecteurs de sachets biodégradables.
- Les raccords à vapeur transformeront votre processus à vapeur en place (SEP) en rendant les connexions plus propres, plus rapides et plus faciles.
- La conception de produits innovante permet un processus en une seule étape pour la stérilisation et le transfert de milieux tout en éliminant les points morts, en réduisant le nombre de connexions et en éliminant le besoin d’une hotte à flux laminaire.
- Les embouts des raccords sont conformes aux normes de l’industrie pour les réacteurs biologiques et adaptés aux tailles les plus courantes de tubulures souples, ce qui accélère l’adaptation aux systèmes et procédés existants.
- Le manchon détachable protège le raccord de l’actionnement avant que la stérilisation ne soit terminée.
- Le matériau du corps en polysulfone et de la membrane en silicone répondent aux exigences de la norme USP classe VI et des essais physico-chimiques.
Spécification
Couplage sanitaire avec cannelure | |
3/4 in | |
Connecteur sanitaire, manchon en PC, connecteur cannelé à cycle unique, 1/2 po |
PSU | |
Autoclave, rayons gamma ou vapeur en place (SEP) |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.