Learn More
Cole-Parmer™ Raccords sanitaires à deux cycles à déconnexion rapide CPC™
La conception de produits innovante permet un processus en une étape pour la stérilisation et le transfert de milieux tout en éliminant les points morts, en réduisant le nombre de connexions et en éliminant le besoin d’une hotte à flux laminaire
Marque:  Cole-Parmer™ 31604-36
Code produit. 15457383
  • 479.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-08-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Bénéficiez des avantages supplémentaires de la fonction vapeur activée et de la fonction vapeur désactivée.
  • La valve peut revenir en position vapeur pour permettre un deuxième cycle de vapeur après le transfert du milieu.
  • Les terminaisons de ces connecteurs sont conformes aux normes de l’industrie pour les bioréacteurs et sont disponibles dans des tailles populaires de tubulures flexibles.
  • Les surfaces humides répondent aux exigences des tests physico-chimiques de l’USP classe VI.
  • Toutes les unités sont fabriquées en résine polysulfone d’origine non animale.
Spécification
Spécification
Couplage sanitaire avec cannelure
3/4 po
Rayons gamma ou vapeur en place (SEP)
PSU
3/4 in
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales