Learn More
Cole-Parmer™ Raccords sanitaires en acier inox à déconnexion rapide CPC™
Intégrez les produits jetables à votre équipement de traitement en acier inoxydable existant.
Marque: Cole-Parmer™ 31604-30
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fixez ces raccords directement à vos assemblages de matériel sanitaire
USP classe IV. - Entièrement stérilisables.
- Les raccords et les inserts sont disponibles avec des terminaisons sanitaires standard à fixer à votre système avec un joint sanitaire et des pinces tri-clover.
- Choisissez des inserts parmi les inserts en acier inoxydable ou en polysulfone à raccorder aux corps en polysulfone.
- Tous les modèles sont dotés de joints en silicone durci au platine USP classe VI.
- Associez ces corps et inserts aux éléments de couplage à déconnexion rapide en polysulfone afin d’assurer une plus grande flexibilité dans votre système de traitement.
Spécification
Raccord sanitaire à déconnexion rapide | |
Acier inoxydable | |
Autoclave ou gamma |
Autoclavable | |
3/4 po | |
Raccord sanitaire, acier inoxydable, insert à déconnexion rapide |