Learn More
Cole Parmer Inserts de raccord cannelé à déconnexion rapide CPC, à valve
Les raccords à déconnexion rapide à haut débit se composent d’un corps et d’un insert (commandez séparément les moitiés de raccord). Branchez l’insert dans le corps de couplage pour connecter - les moitiés de raccord se verrouillent immédiatement.
Marque: Cole Parmer 31303-45
Description
Les raccords à déconnexion rapide à haut débit se composent d’un corps et d’un insert (commandez séparément les moitiés de raccord). Branchez l’insert dans le corps de couplage pour connecter - les moitiés de raccord se verrouillent immédiatement.
- Pour déconnecter les moitiés de raccord, il suffit d’appuyer sur le bouton situé sur le corps de couplage.
- Les modèles à valve sont équipés d’une valve en acier inox 316 à ressort qui scelle la voie d’écoulement lorsque les moitiés de raccord sont désengagées.
- Tous les corps de raccord possèdent des ressorts de verrouillage en acier inox 316 et des joints en EPDM.
- Méthode de stérilisation : Oxyde d’éthylène (ETO) ou gamma
- Type de connexion : Cannelure à déconnexion rapide
- Vide max. : 27,5 Hg / 698 mm Hg
Spécification
Connecteurs de tubulures | |
PP | |
9,52 mm | |
0°C | |
60 psi | |
160°F |
Non | |
3/8 in. | |
32°F | |
3/8 po | |
27,5 Hg, 698 mm Hg | |
71°C |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.