Learn More
Cole-Parmer™ Raccord évasé en ligne avec valve en polypropylène CPC™
Les raccords à déconnexion rapide sont pratiques, économiques et se désenclenchent en un rien de temps
Marque: Cole-Parmer™ 31603-17
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les raccords à déconnexion rapide ChemQuik nécessitent un corps de raccord et un insert de même taille (à commander séparément).
- 100 % sans métal.
- Manipulation d’une seule main.
- Vannes d’arrêt de débit lorsqu’elles sont déconnectées.
- Réalisez et brisez les connexions de tubulure sans séparer la tubulure du raccord.
- Créez vos propres combinaisons pour une flexibilité accrue.
- Changez facilement et intuitivement les lignes pour réduire les temps d’arrêt et augmenter l’efficacité.
- Réduisez les déversements grâce aux raccords à vannes pour plus de sécurité.
- Choisissez parmi différents matériaux, y compris les raccords à déconnexion rapide en plastique.
- Disponible avec cannelure, tuyau, compression et plus encore.
Spécification
Raccord évasé, avec valve, dia. ex. 1/4 po (polypropylène) | |
Déconnexion rapide x évasement | |
Polypropylène |