Learn More
Cole-Parmer™ Raccord cannelé mâle à déconnexion rapide miniature CPC avec soupape
Les raccords à déconnexion rapide sont dotés d’un ergot de blocage pour faciliter l’assemblage.
Marque: Cole-Parmer™ 06363-84
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Raccord cannelé mâle à déconnexion rapide miniature CPC avec soupape
- Les raccords à déconnexion rapide à débit standard nécessitent un corps et un insert de même taille de débit
- Brancher l’insert dans le corps pour connecter le raccord
- Les moitiés de raccord se verrouillent immédiatement en place
- Pour déconnecter les moitiés de raccord, il suffit d’appuyer sur l’ergot de blocage sur le corps de couplage
Specifications
Raccord cannelé mâle avec soupape | |
Polycarbonate | |
1/8 po | |
1/8 po |
Raccord cannelé à déconnexion rapide | |
2,286 cm | |
3/32 po |