Learn More
Cole-Parmer™ Insert de couplage à vanne à débit élevé CPC™
Ces raccords facilitent l’utilisation et augmentent la sécurité de vos applications de manipulation des liquides les plus critiques
Marque:  Cole-Parmer™ 31313-23
Code produit. 15467173
  • 365.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 07-07-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Insert de couplage à haut débit.
  • Les raccords conformes à la norme USP classe VI nécessitent un corps de raccord et un insert (à commander séparément).
  • Les matériaux de montage sont exempts de BSE/TSE.
  • Les vannes limitent le débit lorsque les moitiés de raccord sont débranchées.
Spécification
Spécification
Cannelure à déconnexion rapide
1/2 po
Insert de couplage à haut débit, à vanne, polysulfone, connecteur cannelé 1/2 in
PSU
Autoclave ou gamma
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales