Learn More
Cole-Parmer™ Bouchon à insert pour fût pour système PRO CPC™ DrumQuik
La conception à système fermé garantit la sécurité de votre usine, de l’environnement et de vos employés à toutes les étapes de la manipulation des produits chimiques.
Marque: Cole-Parmer™ 31608-37
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Solution économique et facile à utiliser pour la distribution de produits chimiques.
- Les matériaux durables résistent à des conditions de fonctionnement difficiles.
- Idéal pour les jerricans de 5 gallons, les fûts de 55 gallons et les GRV.
- Le système DrumQuik PRO offre une solution simplifiée à vos besoins en matière de distribution de produits chimiques.
- Maintient un système fermé, protégeant votre installation, votre environnement d’exploitation et vos employés des dangers potentiels liés aux fuites de produits chimiques, aux déversements et aux vapeurs qui s’échappent.
- Les connexions simples, la construction robuste et les matériaux résistants aux produits chimiques permettent une grande variété d’applications, notamment les acides et les caustiques, les liquides agricoles, les agents de nettoyage et les stérilisants, les peintures et les revêtements ainsi que les huiles alimentaires et les sirops.
- Les composants de base sont un raccord à déconnexion rapide réutilisable et un insert de fût à usage unique, tous deux fabriqués en polyéthylène (PE) respectueux de l’environnement et de qualité alimentaire.
- Commandez un kit de distribution pratique qui comprend tous les composants requis ou personnalisez votre propre système avec des composants individuels.
- Le corps de raccord et les bouchons s’accouplent également bien avec tous les inserts de fût répertoriés.
Spécification
Connexion Buttress | |
Jerricans de 5 gallons, fûts de 55 gallons et GRV | |
45 psi |
Polyéthylène | |
10 GPM à une chute de pression inférieure à 0,14 bar (2 psid) | |
Bouchon à insert pour fût DrumQuik Pro |