Learn More
Cole-Parmer™ Tube plongeur Pro pour système PRO DrumQuik CPC™
La conception à système fermé garantit la sécurité de votre usine, de l’environnement et de vos employés à toutes les étapes de la manipulation des produits chimiques.
Marque:  Cole-Parmer™ 31608-25
Code produit. 15487413
  • 11.50€ / 1 pièce
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Solution économique et facile à utiliser pour la distribution de produits chimiques.
  • Les matériaux durables résistent à des conditions de fonctionnement difficiles.
  • Idéal pour les jerricans de 5 gallons, les fûts de 55 gallons et les GRV.
  • Le système DrumQuik PRO offre une solution simplifiée à vos besoins en matière de distribution de produits chimiques.
  • Maintient un système fermé, protégeant votre installation, votre environnement d’exploitation et vos employés des dangers potentiels liés aux fuites de produits chimiques, aux déversements et aux vapeurs qui s’échappent.
  • Les connexions simples, la construction robuste et les matériaux résistants aux produits chimiques permettent une grande variété d’applications, notamment les acides et les caustiques, les liquides agricoles, les agents de nettoyage et les stérilisants, les peintures et les revêtements ainsi que les huiles alimentaires et les sirops.
  • Les composants de base sont un raccord à déconnexion rapide réutilisable et un insert de fût à usage unique, tous deux fabriqués en polyéthylène (PE) respectueux de l’environnement et de qualité alimentaire.
  • Commandez un kit de distribution pratique qui comprend tous les composants requis ou personnalisez votre propre système avec des composants individuels.
  • Le corps de raccord et les bouchons s’accouplent également bien avec tous les inserts de fût répertoriés.
Spécification
Spécification
Polyéthylène
902 mm
45 psi
Fûts, 902  mm
10 GPM à une chute de pression inférieure à 0,14 bar (2 psid)
Tube plongeur Pro pour fût ,902 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales