Learn More
Cole Parmer Corps de raccord cannelé à déconnexion rapide CPC (Colder)
Les raccords à déconnexion rapide à débit standard nécessitent un corps et un insert de même taille de débit. Acétal
Marque: Cole Parmer 06361-51
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les raccords à déconnexion rapide à débit standard nécessitent un corps et un insert de même taille de débit. Acétal
Branchez l’insert dans le corps pour connecter le raccord : les moitiés de raccord se verrouillent immédiatement. Pour déconnecter les moitiés de raccord, il suffit d’appuyer sur l’ergot de blocage sur le corps de couplage.Spécification
Oui | |
1/4 in. | |
4,95 cm | |
1/4 in. | |
Corps de raccord cannelé à déconnexion rapide |
1/4 in. | |
1/4 in. | |
1 | |
Blanc |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Cole Parmer Corps de raccord cannelé à déconnexion rapide CPC (Colder) > corps de raccord cannelé
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu