Learn More
Marienfeld Superior™ Lamelles de protection pour les chambres de comptage et les hémacytomètres
Utilisez des lamelles de protection Marienfeld Superior™ de 0,4 mm d’épaisseur pour les chambres de comptage et les hémacytomètres pour couvrir les échantillons dans les chambres de comptage.
136.68€
Spécification
Type de produit Lamelles couvre-objets
Forme Carré
Matériau Verre optique spécial
Épaisseur (métrique) 0.4 mm
À utiliser avec (équipement) Cellules à numeration et Hématimètres
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Dimensions (L x l) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions (L x l) Prix Quantité et disponibilité  
10147771
Afficher les documents
Marienfeld Superior™
0352000
24 x 24 mm
136.68€
100 pièces
Expédition estimée: 28-05-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • En verre optique spécial
  • Prêt à l'emploi
  • Bords rodés et polis
  • Caractéristique supplémentaire : L’excellente qualité des bords rend les lamelles de l’hémacytomètre adaptées aux frottis sanguins
  • Conditionnement individuel en sachets en PE, 10 sachets en PE dans une boîte en plastique, 10 boîtes en plastique dans une boîte en carton
  • Pour les applications de diagnostic in vitro (IVD) conformément à la directive IVD 98/79/CE, avec marquage CE et numéro de lot pour des informations complètes et la traçabilité
Spécification
Spécification
Lamelles couvre-objets
Verre optique spécial
Cellules à numeration et Hématimètres
Carré
0.4 mm
100