Learn More
Cole-Parmer™ Raccord droit, déconnexion rapide x NPT(M), en acétal
Le raccord droit, déconnexion rapide x NPT(M), en acétal Cole-Parmer™ est un coupleur à déconnexion rapide miniature qui offre un raccordement plus sûr qu'un raccord Luer.
Marque: Cole-Parmer™ SMPT02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les coupleurs à déconnexion rapide miniatures conviennent aux tubulures de D.I. de 1/16 po et offrent un raccordement plus sécurisé que les raccords Luer.
- Engagez la moitié du raccord et scellez avec une torsion.
- Une fois engagé, le couplage permet à la tubulure de tourner librement pour empêcher que les tubulures ne se plient et les déconnexions accidentelles.
Spécification
2,1844 mm | |
Raccord à déconnexion rapide et filetage NPT 1/8 po | |
S'adapte à la tubulure compatible NPT 1/8 po. Raccordement à déconnexion rapide |