Learn More
SNV Comines™ Blouses de laboratoire en coton
Assure une protection générale contre les éclaboussures en laboratoire. Les blouses de laboratoire en coton SNV Comines™ sont disponible en plusieurs tailles.
Marque: SNV Comines™ ANTLB00400T0
17.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 4 boutons
- À collier
Spécification
Blouse de laboratoire | |
Pour femme | |
Blanc | |
4 |
38 | |
Coton | |
Boutons | |
84 cm |