Learn More
Corning™ Pièces de rechange pour poire/distributeur de pipettes Costar™ Stripettor™
À utiliser avec la poire / le distributeur Stripettor™
22.00€ - 142.04€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Distributeur / Poire pour pipette Costar™ Stripettor |
---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11901991
![]() |
Corning™
4914 |
Rechargeur / adaptateur | N/A | ||||||
11343635
|
Corning™
4096 |
Support pour pipettes | N/A | ||||||
11333635
|
Corning™
4095 |
Replacement Filter, 0.45μm | N/A | ||||||
11323635
|
Corning™
4094 |
Replacement Filter, 0.2μm | N/A | ||||||
Description
Pipeteur Stripettor• 4x Flitres de remplacement
Spécification
Distributeur / Poire pour pipette Costar™ Stripettor |