Learn More
Corning™ Flacon rotatif avec bouchon à prise facile
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Structure en une seule pièce sans soudure avec graduations imprimées
721.00€
Spécification
Matériau PS
Stérilité Stérile
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon HDPE
Type de bouchon Easy Grip
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Surface de croissance cellulaire Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Surface de croissance cellulaire Prix Quantité et disponibilité  
11951941
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
Corning™
431644
850 cm2
721.00€
40 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
  • À utiliser avec des ensembles de tubes jetables (n° de catalogue 07-201-848)
  • Les flacons sont fabriqués en PS vierge et les bouchons en PEHD
  • Les deux résines sont conformes aux exigences de la norme USP classe VI relative aux récipients et bouchons en plastique
  • Tubulure flexible scellable à chaud, résistante aux produits chimiques
  • Numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité des produits
  • Produit stérilisé par irradiation aux rayons gamma et certifié apyrogène
  • Le bouchon à prise facile est doté de rainures larges permettant une manipulation ergonomique
Spécification
Spécification
PS
Orange
Easy Grip
Stérile
HDPE