Learn More
Corning™ Milieu essentiel minimal d’Eagle (Mod.) 1 X (MEM) sans glutamine
BIOPHARMA
Code produit. 15303571
Click to view available options
Quantité:
6 x 500 mL
Sans additif:
Sans glutamine, Sans rouge de phénol
Conditionnement:
6 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Faibles niveaux garantis d’endotoxines ≤ 0,025 UE/ml
Le milieu essentiel minimal (MEM) est un milieu de culture cellulaire répandu développé à partir de travaux précoces utilisant le milieu de base d’Eagle (BME) avec des fibroblastes de mammifères normaux et certains sous-types de cellules HeLa.  Cette recherche a indiqué que les ajouts apportés au BME ont favorisé la propagation cellulaire.  Le MEM est modifié avec des concentrations plus élevées d’acides aminés afin de se rapprocher davantage de la composition protéique des cellules de mammifères.  Lorsqu’il est complété par du sérum, le MEM a été utilisé pour la culture d’une grande variété de cellules cultivées en monocouche, telles que le fibroblaste.  Cette formulation contient du bicarbonate de sodium et ne contient pas de L-glutamine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit MEM d’Eagle / EBSS
Stérilité Stérile
Avec additifs Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS)
Sans additif Sans glutamine, Sans rouge de phénol
Quantité 6 x 500 mL
pH 7 à 7,4
Contenu et stockage 2° à 8°C