Learn More
Corning™ Bouchons à vis filetés en résine phénolique noire
Résistance aux effets de la température et de la vapeur pendant l’autoclavage
Marque: Corning™ 9999-40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ces bouchons sont fabriqués en résines spécialement formulées pour résister aux effets de la température et de la vapeur dans l’autoclavage. Les bouchons ont un revêtement en caoutchouc blanc collé.
Spécification
Noir | |
72/boîte | |
40-400 | |
12,5 mm |
Phénolique | |
Caoutchouc | |
Autoclavable | |
Screw Cap |