Learn More
Corning™ Boîte de culture traitée pour culture tissulaire, Fibronectine BioCoat™
GREENER_CHOICE
Les composants de la matrice sont appliqués en un revêtement uniforme, optiquement transparent
Marque:  Corning™ 354451
254.73 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10747351
  • 256.51€ / 10 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Alertes:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Produit conçu pour reproduire minutieusement les environnements in vivo et améliorer l’expression de la morphologie spécifique aux cellules
  • Testé pour sa capacité à favoriser l’adhérence et la distribution de cellules de rein de hamster BHK-21
  • Tous les lots ont fait l’objet de tests, qui ont révélé l’absence de bactéries et champignons
  • Les supports de culture cellulaire sont testés afin de déterminer leur capacité à favoriser l’adhérence maximale des cellules cérébelleuses granuleuses de rat
Le plasma humain utilisé dans la préparation de ce produit a été testé négatif au HBsAg et aux anticorps anti-VIH.
Pour l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales
Order Info
Produit disponible en vrac ; veuillez contacter votre service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rond
58.1 cm2
Rond
10/Carton
100 mm
Transparent
Polystyrène
Plaque de culture cellulaire
5/Paquet