Learn More
Étalon de cuivre pour ICP, 1000 μg/ml dans 2 % de HNO3, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
51.94€ - 135.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-50-8, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Cu |
Poids moléculaire (g/mol) | 63.55 |
Numéro MDL | MFCD00010965 |
Clé InChI | RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 23978 |
ChEBI | CHEBI:30052 |
Nom IUPAC | cuivre |
SMILES | [Cu] |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10672133
|
SPEX Certiprep
PLCU2-2Y |
125 ml | Flacon en PEBD lixivié trois fois | N/A | |||||
10224292
|
SPEX Certiprep
PLCU2-2T |
250 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
105.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10040502
|
SPEX Certiprep
PLCU2-2X |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
135.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Cu | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
7440-50-8, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
63.55 | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:30052 | |
[Cu] |
Cu | |
MFCD00010965 | |
23978 | |
cuivre |
Spécification
Copper Standard | |
Certificat d’assurance des rapports d’analyse jusqu’à 30 éléments à des niveaux de l’ordre du ppb. | |
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. | |
Cu | |
AA, ICP | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
[Cu] | |
2% HNO3 | |
23978 | |
Assurance |
7440-50-8, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
MFCD00010965 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation | |
Certified Reference Material | |
cuivre | |
63.55 | |
CHEBI:30052 |
Safety and Handling
Causes severe skin burns and eye damage
missing translation for 'dotInformation' : Hazardous
Recommended Storage : Ambiant
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 1000
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire