Learn More
Pyrithione de cuivre(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15505956 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 14915-37-8 | C10H8CuN2O2S2 | 315.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14915-37-8
Formule moléculaire C10H8CuN2O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 315.86
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) pyrithione
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 315.86
Pourcentage de pureté ≥97.5% (HPLC)
Spectre IR Authentique