Learn More
Chlorure de cuivre(II) dihydraté, ACS, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11301819
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10125-13-0 | Cl2CuH4O2 | 170.48 g/mol
Polystyrene, atactic is used as plastics, include protective packaging, containers, lids, bottles, trays, tumblers, and disposable cutlery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10125-13-0
Formule moléculaire Cl2CuH4O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.48
Numéro MDL MFCD00149674
Clé InChI MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
CID PubChem 61482
ChEBI CHEBI:86318
Nom IUPAC dichlorure de cuivre(2+) dihydraté
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) chloride dihydrate
Point de fusion 100°C (decomposition)
Forme physique Granulaire
Quantité 2 kg
Plage de pourcentage du dosage >99%
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol and ethanol.
Poids de la formule 170.48 (134.45 Anhydrous)
Qualité Réactif ACS
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Densité 2.51 g/mL