Learn More
Copper(II) acrylate, typically 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7051688
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20074-76-4
Formula molecolare C6H6CuO4
Molecular Weight (g/mol) 205.656
Numero MDL MFCD00078371
InChI Key XPLSDXJBKRIVFZ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo copper acrylate, copper ii acrylate, 2-propenoic acid,copper 2+ salt 9ci, acmc-20aldy, acrylate,copper ii, copper 2+ diacrylate, copper 2+ ion diacrylate, bis acrylic acid copper ii salt, copper ii acrylate, typically
PubChem CID 13682633
IUPAC Name copper;prop-2-enoate
SMILES C=CC(=O)[O-].C=CC(=O)[O-].[Cu+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(II) acrylate
Odore Weak
Quantità 5 g
Peso formulazione 205.66
Percent Purity 95% (typically)
Forma fisica Powder
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato