Learn More
Kartell™ Tubes à centrifuger coniques
Fabriqué en PMP (TPX™) pour une résistance chimique élevée. Le tube à centrifuger conique Kartell™ comprend des graduations pour augmenter la polyvalence et permettre son utilisation comme tube à essai classique.
Marque:  Kartell™ 0138700
Code produit. 12034637
  • 53.95€ / 50 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 04-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 170°C
  • Avec rebord
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • Transparent
  • Ne peut pas être utilisé avec une flamme nue
  • Peut être utilisé comme tubes à essai classiques