Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cones with Drip Tip
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 01100424
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Acc. to DIN 12249 form F
- Conical ground cones
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
NS 24/29 | |
1.8 mm | |
22 mm | |
Borosilicate Glass (3.3) |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto