Learn More
Étalon de conductivité de gamme de base, 84 μS/cm, Hamilton™
Code produit. 10595673
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Offre une stabilité inégalée. Étalon de conductivité de gamme de base Hamilton™, 84 μS/cm livré avec un certificat et un formulaire de document d’étalonnage DFM.
  • Stable jusqu’à 3 ans
  • La date d’expiration figure sur chaque flacon
  • Les flacons peuvent rester ouverts pendant 60 minutes au total
Spécification
Conditionnement Flacon Calpack de 500 ml
Quantité 500 mL