Learn More
Étalons de conductivité 84 μS/cm, instruments Hanna™
Un étalon de conductivité à 84 μs/cm de qualité supérieure préparé par rapport à une solution de chlorure de potassium avec traçabilité NIST.
Marque:  Hanna Instruments HI7033LC
Quantité 500 mL
Code produit. 11707064
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Étalonné avec du chlorure de potassium NIST 2202 SRM (matériau de référence standard) dans de l’eau déionisée pour une utilisation analytique conformément à la norme ISO 3696/BS 3978
  • Tableau de températures de la valeur S/cm μréelle à différentes températures, imprimé sur chaque flacon
  • Solution de conductivité de 84 μS/cm de qualité supérieure standardisée avec un conductimètre
  • L'équipement supplémentaire utilisé dans la préparation des solutions comprend des balances certifiées avec contrôle du poids, de la verrerie de classe A et des thermomètres certifiés
  • Flacon étanche à l'air avec joint inviolable pour garantir la qualité
Spécification
Spécification
Flacons
500 mL