Learn More
Kern Sohn Microscope à lumière transmise OBL
The flexible laboratory assistant with infinity optical system and fixed, pre-centred Koehler illumination.
Marque:  Kern Sohn OBL 127
Encompass_Preferred
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17389521
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • The OBL series stands out through its infinity optical unit and is therefore ideally suited for all demanding transmitted illumination applications. The robust and ergonomic stand base guarantees safe and comfortable working
  • Strong and continuously dimmable 3 W-LED illumination
  • The fixed, pre-centred and focusable 1.25 Abbe condenser with aperture diaphragm and field diaphragm gives you a simplified Koehler illumination, without having to move the centre.
  • The large mechanical stage and its specimen holder holds up to two samples at the same time and is quick and easy to focus using a coaxial coarse and fine focusing knob on both sides.
  • A large selection of eyepieces, objectives and colour filters as well as a darkfield condenser, a simple polarising unit, different phase contrast kits through to HBO and LED fluorescence units are available to you as accessories
  • A protective dust cover, eye cups, as well as multi-lingual user instructions are included in the scope of delivery.
  • Scope of application: haematology, urology, gynaecology, dermatology, pathology, microbiology and parasitology, immunology, oncology, entomology, Veterinary, water analysis, breweries
  • Applications/Samples: Translucent, thin, low-contrast, challenging samples (e.g. living mammal cells, bacteria, tissue)
Spécification
Spécification
Binocular
LED
4X, 10X, 40X, 100X
230 V
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.