Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colcemid, ≥98 %
CAS: 477-30-5 | C21H25NO5, C21H25NO5 | 371.43 g/mol
864.00€
Identifiants chimiques
CAS | 477-30-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C21H25NO5 |
Synonyme | Demecolcine; N-Methyl-N-desacetylcolchicine |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15456059
|
Thermo Scientific Chemicals
J63900.MF |
50 mg |
864.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Microtubule modulator that depolymerizes microtubules and inactivates spindle fiber formation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
477-30-5 | |
C21H25NO5 | |
Demecolcine; N-Methyl-N-desacetylcolchicine |
Spécification
Jaune pâle | |
Modulateur de microtube qui dépolymérise les microtubules et qui désactive la formation de fibres en fuseau | |
477-30-5 | |
371.43 | |
Air and Light Sensitive | |
Soluble in 10mg/ml chloroform. Also soluble in ethanol | |
NNJPGOLRFBJNIW-UHFFFAOYNA-N | |
3,4,5,14-tetramethoxy-10-(methylamino)tricyclo[9.5.0.0²,⁷]hexadeca-1(16),2,4,6,11,14-hexaen-13-one |
2°C à 8°C | |
98+% | |
C21H25NO5 | |
Demecolcine; N-Methyl-N-desacetylcolchicine | |
186°C | |
Poudre | |
CNC1CCC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2C2=CC=C(OC)C(=O)C=C12 | |
371.43 |