Learn More
Thermo Scientific Chemicals Coenzyme Q10, 98 %
Code produit. p-7077702 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 303-98-0 | C59H90O4 | 863.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 303-98-0
Formule moléculaire C59H90O4
Poids moléculaire (g/mol) 863.37
Numéro MDL MFCD00042919
Clé InChI ACTIUHUUMQJHFO-UPTCCGCDSA-N
Synonyme coenzyme q10, ubidecarenone, ubiquinone 50, coq10, ubiquinone-10, neuquinon, ubiquinone, justquinon, neuquinone, emitolon
CID PubChem 5281915
ChEBI CHEBI:46245
SMILES COC1=C(OC)C(=O)C(C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C)=C(C)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Coenzyme Q10
Point de fusion 49.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and ethanol
Nom IUPAC 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaen-1-yl]-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Poids de la formule 863.37
Pourcentage de pureté 98%