Learn More
Étalon de cobalt pour ICP, 1000 μg/ml dans 2 % de HNO3, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Marque: SPEX Certiprep PLCO2-2T
Quantité | 250 mL |
---|---|
Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Afficher plus de versions de ce produit
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Co | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
7440-48-4, 7732-18-5, 7732-18-5 | |
58.93 | |
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:27638 | |
[Co] |
Co | |
MFCD00010935 | |
104730 | |
cobalt |
Spécification
Cobalt Standard | |
7440-48-4, 7732-18-5, 7732-18-5 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
MFCD00010935 | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
Certified Reference Material | |
cobalt | |
58.93 | |
250 mL | |
Assurance |
Flacon en PEBD lixivié trois fois | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
Co | |
AA, ICP | |
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N | |
[Co] | |
2% HNO3 | |
104730 | |
CHEBI:27638 |
Safety and Handling
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, cobalt
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.