Learn More
Poudre de cobalt, maille de -325, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cobalt |
Couleur | Noir |
Aspect | Black powder |
Plage de pourcentage du dosage | 99.5% (Metals basis) |
Quantité | 500 g |
Dimensions de la maille | -60 Mesh |
Odeur | Odorless |
Forme | Poudre |