Learn More
Sulfure de cobalt(II), 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11322208
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1317-42-6 | CoS | 90.99 g/mol
Used in casting, smelting of metal, hard alloys. Glassy carbon is widely practiced as an electrode material in electrochemistry, as considerably as for high temperature crucibles and as a part of some prosthetic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-42-6
Formule moléculaire CoS
Poids moléculaire (g/mol) 90.99
Numéro MDL MFCD00016032
Clé InChI INPLXZPZQSLHBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cobalt sulfide, sycoporite, cobalt ii sulfide, cobalt sulphide, cobaltous sulfide, cobalt 2+ sulfide, cobalt monosulfide, cobalt sulfide amorphous, ccris 7728
CID PubChem 14832
Nom IUPAC cobalt sulfanylidène
SMILES [S--].[Co++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) sulfide
Point de fusion >1116°C
Couleur Rouge
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 91
Odeur Odorless
Aspect Red powder
Densité 5.45g/cm3