Learn More
Sulfate de cobalt (II) heptahydraté, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cobalt(II) sulfate heptahydrate |
Point de fusion | 98.0°C |
pH | 4 to 6 (5% aq. soln.) |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | CoSO4·7H2O |
Merck Index | 15,2432 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 362g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in methanol and ethanol |
Nom IUPAC | sulfate de λ²-cobalt(2+) heptahydraté |
Poids de la formule | 281.09 |
Pourcentage de pureté | 99.0 to 101.0% (Complexometry) |
Afficher plus |